Learn More
2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11485807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485807 25 g 25g
11465807 1 g 1g
11475807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24374.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133730-34-4
Formula molecolare C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.982
Numero MDL MFCD01074590
InChI Key SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
IUPAC Name (2,4-dimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 115°C to 120°C
Quantità 25 g
Beilstein 4744213
Peso formulazione 181.98
Percent Purity 98%