Learn More
2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide, 96%
Codice prodotto. 15424327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15424327 5 g 5g
15414327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31707.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51770-71-9
Formula molecolare C8H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.24
Numero MDL MFCD06147001
InChI Key MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
PubChem CID 6469795
IUPAC Name 2,4-dimethoxybenzenesulfonamide
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Punto di fusione 166°C to 170°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.25
Percent Purity 96%