Learn More
2,4-Dimethoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11407717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11407717 25 g 25g
11417717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11407717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16252.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Yttrium and heavy lanthanide complexes is synthesised with 2, 4-dimethoxybenzoic acid and thermal and spectral features is studied. In the case of the electron-rich aromatic system 2,4-dimethoxybenzoic acid reduction of the intermediate HOBt ester is slow, and good.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Yttrium and heavy lanthanide complexes is synthesised with 2, 4-dimethoxybenzoic acid and thermal and spectral features is studied. In the case of the electron-rich aromatic system 2,4-dimethoxybenzoic acid reduction of the intermediate HOBt ester is slow, and good.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-52-1
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.175
Numero MDL MFCD00002434
InChI Key GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
PubChem CID 7052
IUPAC Name 2,4-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 107°C to 111°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 2210860
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethoxybenzoicacid