Learn More
2,4-Dimethoxybenzoic Acid 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10457870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
25 g; flacone in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10457870 25 g; flacone in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10457870 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethoxybenzoic acid
Nota nome 99%
CAS 91-52-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 111°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10O4
Formula lineare (CH3O)2C6H3CO2H
Numero MDL MFCD00002434
Quantità 25 g
Sinonimo benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
InChI Key GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC Name 2,4-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.175
PubChem CID 7052
Peso formulazione 182.18
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder