Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10012822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10012822 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10558343 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10012822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369950250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20781-20-8
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD00052393
InChI Key QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
PubChem CID 597250
IUPAC Name (2,4-dimethoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethoxybenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1130g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.55
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.113
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethoxybenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.