Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamine, 98%
Codice prodotto. 11476250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476250 5 g 5g
11486250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476250 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27140.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20781-20-8
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.208
Numero MDL MFCD00052393
InChI Key QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
IUPAC Name (2,4-dimethoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxybenzylamine
Densità 1.113
Punti di ebollizione 140°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.549
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 98%