Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30386085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386085 25 g 25g
30386040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30386085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47646025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyloxybenzylamine
CAS 20781-20-8
Formula molecolare C9 H13 N O2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CN)c(OC)c1
IUPAC Name (2,4-dimethoxyphenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 167.2
Peso formulazione 167.0946