Learn More
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11322257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11322257 1 g 1g
11332257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09762.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84370-87-6
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD00002005
InChI Key WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
PubChem CID 601637
IUPAC Name 1-isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Punto di fusione 31°C to 32°C
Punti di ebollizione 139°C to 141°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5475
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1106649
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 97%