Learn More
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 54.0°C to 55.0°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 166.0°C to 167.0°C (6.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.