Learn More
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11393246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393246 5 g 5g
11383246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12584.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33904-03-9
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.236
Numero MDL MFCD00041058
InChI Key CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 51°C to 53°C
Punti di ebollizione 166°C to 167°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2723226
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 97%