Learn More
2,4-Dimethoxyphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11323247
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11323247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13784.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6496-89-5 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6496-89-5
Formula molecolare C10H11O4
Molecular Weight (g/mol) 195.20
Numero MDL MFCD00183328
InChI Key ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 350555
IUPAC Name 2-(2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=C(CC([O-])=O)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Punto di fusione 108°C to 112°C
Quantità 5 g
Beilstein 2694132
Sinonimo 2,4-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzeneacetic acid, acmc-209nop, ksc497q2d, 2,4-dimethoxyphenylaceticacid, 2, 4-dimethoxyphenylacetic acid
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%