Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene, 95%
Codice prodotto. 15477497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477497 25 g 25g
15467497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35300.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1000-86-8 | C7H12 | 96.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000-86-8
Formula molecolare C7H12
Molecular Weight (g/mol) 96.173
Numero MDL MFCD00008903
InChI Key CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66080
IUPAC Name 2,4-dimethylpenta-1,3-diene
SMILES CC(=CC(=C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Densità 0.744
Punti di ebollizione 94°C to 96°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Sinonimo 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 98%