Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10612823 1 g Amber Glass Bottle 1g
11390557 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10612823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05801DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 53137-27-2
Formula molecolare C6H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.187
InChI Key MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.19
Percent Purity 97%