Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10364802 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10374802 1 g Amber Glass Bottle 1g
10060994 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10364802 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05803CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 80466-80-4
Formula molecolare C5H6ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 211.678
Numero MDL MFCD00052746
InChI Key GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 97%