Learn More
2,4-Dimethyl-2-pentanol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11312716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312716 5 g 5g
11302716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312716 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08795.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-06-9
Formula molecolare C7H16O
Molecular Weight (g/mol) 116.20
Numero MDL MFCD00021811
InChI Key FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-2-pentanol, isobutyldimethylcarbinol, 2-pentanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aoch, 2-pentanol,4-dimethyl, 2-pentanol,2,4-dimethyl, 2-pentanol, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 12235
IUPAC Name 2,4-dimethylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-2-pentanol
Densità 0.81
Punti di ebollizione 132°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 38°C (100°F)
Indice di rifrazione 1.417
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1731623
Peso formulazione 116.2
Percent Purity 96%