Learn More
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, 96%
Codice prodotto. 10326650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10326650 25 g 25g
10102530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10326650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116210250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-22-6
Numero MDL MFCD00005222
InChI Key ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference
PubChem CID 10600
IUPAC Name 3-ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
SMILES CCC1=C(NC=C1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9130g/mL
Punti di ebollizione 197°C (710.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H13N
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.498
Quantità 25 g
Beilstein 20, I, 47
Gravità specifica 0.913
Molecular Weight (g/mol) 123.2
Peso formulazione 123.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.