Learn More
2,4-dimethyl-3-furaldehyde, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 124.14 |
| Percent Purity | 95% |