Learn More
2,4-Dimethyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10610366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10610366 1 g Amber Glass Bottle 1g
10240700 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10018199 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10610366 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC65801DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 15058-72-7
Formula molecolare C7H8O3
Molecular Weight (g/mol) 140.138
InChI Key JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
PubChem CID 638456
IUPAC Name 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%