Learn More
2,4-Dimethyl-3-furoyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10250700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10250700 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10411440 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10250700 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC65802CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 15139-39-6
Formula molecolare C7H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 158.581
InChI Key NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
IUPAC Name 2,4-dimethylfuran-3-carbonyl chloride
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 158.58
Percent Purity 90%