Learn More
2,4-Dimethyl-3-pentanone, 98%
Codice prodotto. 10635982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10635982 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10458330 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10635982 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159702500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-80-0
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00008918
InChI Key HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC Name 2,4-dimethylpentan-3-one
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 124°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.402
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 703
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità 0.63 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Visa mer Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.