Learn More
2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30380679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380679 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380679 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476330500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Formula molecolare C6H7NO3
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
SMILES Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 141.12
Peso formulazione 141.0426