Learn More
2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30388588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388588 250 mg 250mg
30380528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388588 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476330250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Formula molecolare C6H7NO3
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
SMILES Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 141.12
Peso formulazione 141.0426