Learn More
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10419410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10419410 5 g Bottiglia in vetro 5g
10284090 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10419410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116350050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6622-92-0
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00006105
InChI Key UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
IUPAC Name 2,6-dimethyl-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 198.5°C to 200°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol,slightly soluble in acetone,insoluble in hydrocarbons
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Needles