Learn More
2,4-Dimethylaniline (2,4-Xylidine), TRC
Codice prodotto. 30454862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30454862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454862 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX749690100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylaniline
CAS 95-68-1
Formula molecolare C8 H11 N
Quantità 100 g
Sinonimo 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC Name 2,4-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Peso formulazione 121.0891