Learn More
2,4-Dimethylaniline, 99%
Codice prodotto. 10736191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10736191 100 g Glass bottle 100g
10031520 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148571000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-68-1 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-68-1
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00007738
InChI Key CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-xylidine, 2,4-dimethyl aniline, m-xylidine, m-4-xylidine, 2,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,4-dimethyl, 2-methyl-p-toluidine, 4-methyl-o-toluidine, 1-amino-2,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,3-xylene
PubChem CID 7250
ChEBI CHEBI:27840
IUPAC Name 2,4-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylaniline
Punto di fusione 16.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9800g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 0.98
Formula lineare (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1111
Indice di Merck 15, 10282
Punti di ebollizione 218.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.