Learn More
2,4-Dimethylimidazole, 97%
Codice prodotto. 11453954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453954 5 g 5g
11463954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453954 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11949.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
It is employed as a curing agent of epoxy resins. It is also widely used in the bonding, coating, capsulation of epoxy resins, or used for composite materials. It is also employed as medical raw material or used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a curing agent of epoxy resins. It is also widely used in the bonding, coating, capsulation of epoxy resins, or used for composite materials. It is also employed as medical raw material or used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-62-1
Formula molecolare C5H8N2
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00022365
InChI Key LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
PubChem CID 70259
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1H-imidazole
SMILES CC1=CN=C(C)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylimidazole
Punto di fusione 84°C to 88°C
Punti di ebollizione 266°C (733 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Beilstein 1639
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-1H-imidazole