Learn More
2,4-Dimethylpyrrole, 97%
Codice prodotto. 10105313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10105313 1 g 1g
10791731 5 g 5g
15274704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10105313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319650010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-82-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-82-1
Formula molecolare C6H9N
Molecular Weight (g/mol) 95.15
Numero MDL MFCD00192088
InChI Key MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
PubChem CID 39539
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC(C)=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethylpyrrole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Maroon to Orange-Red or Violet
Densità 0.9240g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C to 167.0°C
Punto d'infiammabilità >109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.4970
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.924
Peso formulazione 95.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder