Learn More
2,4-Dimethylpyrrole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dimethylpyrrole |
| CAS | 625-82-1 |
| Formula molecolare | C6 H9 N |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c[nH]c(C)c1 |
| IUPAC Name | 2,4-dimethyl-1H-pyrrole |
| Molecular Weight (g/mol) | 95.14 |
| Peso formulazione | 95.0735 |