Learn More
2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15450838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450838 250 mg 250mg
15440838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15450838 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54578.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80466-80-4 | C5H6ClNO2S2 | 211.678 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80466-80-4
Formula molecolare C5H6ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 211.678
Numero MDL MFCD00052746
InChI Key GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride
Punti di ebollizione 82°C to 84°C (0.3 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 211.68
Percent Purity 97%