Learn More
2,4-Dimethylthiazole, 99%
Codice prodotto. 11480154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480154 100 g 100g
11460154 5 g 5g
11470154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13604.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-58-2
Formula molecolare C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.18
Numero MDL MFCD00014509
InChI Key OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylthiazole
Densità 1.057
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 42°C (107°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 106414
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 113.18
Percent Purity 99%