Learn More
2,4-Dimethylthiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dimethylthiazole |
| CAS | 541-58-2 |
| Formula molecolare | C5H7NS |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1csc(C)n1 |
| IUPAC Name | 2,4-dimethyl-1,3-thiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.18 |
| Peso formulazione | 113.0299 |