Learn More
2,4-Dimethylthiazole, TRC
Codice prodotto. 30371777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371777 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4804651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Formula molecolare C5H7NS
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
InChI Formula InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
SMILES Cc1csc(C)n1
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-thiazole
Molecular Weight (g/mol) 113.18
Peso formulazione 113.0299