Learn More
2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, TRC
Codice prodotto. 30134790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134790 25 mg 25mg
30133322 1 mg 1mg
30010897 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49238825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3687-22-7
Formula molecolare C14 H20 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Sinonimo 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-DNOP, 2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(1'-methylheptyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)octane, DNOP, Meptyldinocap-phenol
IUPAC Name 2,4-dinitro-6-octan-2-ylphenol
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Meptyldinocap-phenol
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
Peso formulazione 296.1372