Learn More
2,4-Dinitroaniline 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dinitroaniline |
| CAS | 97-02-9 |
| Nomi componenti o analita | 2,4-Dinitroaniline |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C6 H5 N3 O4 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2,4-dinitroaniline |
| Vedi altri risultati |