Learn More
2,4-Dinitroaniline, 99% (dry wt.), cont. up to 15% water
Codice prodotto. 11424537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424537 100 g 100g
11434537 500 g 500g
11444537 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21080.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-02-9
Formula molecolare C6H5N3O4
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Numero MDL MFCD00007151
InChI Key LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
IUPAC Name 2,4-dinitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitroaniline
Punto di fusione 176°C to 180°C
Densità 1.61
Punto d'infiammabilità 224°C (435°F)
Note percentuale saggio (dry wt.), cont. up to 15% water
Quantità 100 g
Numero UN UN1596
Beilstein 982999
Indice di Merck 14,3270
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 99%