Learn More
2,4-Dinitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30180256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30180256 25 g 25g
30180347 5 g 5g
30179862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180256 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47392225G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-02-9
Formula molecolare C6 H5 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Sinonimo Benzenamine, 2,4-dinitro- (9CI, ACI), 2,4-Dinitrobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitroaniline, Dinitroaniline, NSC 8731
IUPAC Name 2,4-dinitroaniline
SMILES Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitroaniline
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Peso formulazione 183.028