Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11472807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472807 25 g 25g
11452807 1 g 1g
11462807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15452.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-75-6
Formula molecolare C7H4N2O5
Molecular Weight (g/mol) 196.118
Numero MDL MFCD00013376
InChI Key ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC Name 2,4-dinitrobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Punto di fusione 65°C to 68°C
Punti di ebollizione 190°C (10 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1878706
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,3272
Peso formulazione 196.12
Percent Purity 98%