Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dinitrobenzaldehyde |
| CAS | 528-75-6 |
| Formula molecolare | C7H4N2O5 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2,4-dinitrobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.12 |
| Peso formulazione | 196.012 |