Learn More
2,4-Dinitrofluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 10605732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10605732 100 g Bottiglia in vetro 100g
10724041 5 g Bottiglia in vetro 5g
10784411 25 g Bottiglia in vetro 25g
10145443 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10605732 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117031000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-34-8
Formula molecolare C6H3FN2O4
Molecular Weight (g/mol) 186.1
Numero MDL MFCD00007056
InChI Key LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC Name 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dinitrofluorobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23°C to 26°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.4800g/mL
Punti di ebollizione 296°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O2N)2C6H3F
Indice di rifrazione 1.5680 to 1.57
Quantità 100 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Indice di Merck 15,4204
Gravità specifica 1.48
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,propylene glycol,and hot alcohol
Peso formulazione 186.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.