Learn More
2,4-Dinitrofluorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dinitrofluorobenzene |
| CAS | 70-34-8 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C6H3FN2O4 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.1 |
| Peso formulazione | 186.0077 |
| Vedi altri risultati |