Learn More
2,4-Dinitrofluorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30386401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386401 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47979550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6H3FN2O4
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
InChI Formula InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Molecular Weight (g/mol) 186.1
Peso formulazione 186.0077
Percent Purity >95