Learn More
2,4-Dinitrophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11469607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469607 100 g 100g
11459607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22102.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-43-6
Formula molecolare C8H6N2O6
Molecular Weight (g/mol) 226.144
Numero MDL MFCD00007227
InChI Key KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Punto di fusione 177°C to 182°C
Quantità 100 g
Beilstein 1990798
Peso formulazione 226.15
Percent Purity 98%