Learn More
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748403 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10103282 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748403 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07137CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 70523-22-7
Formula molecolare C4H5BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 155.90
Numero MDL MFCD01318983
InChI Key PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC Name (2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 155.9
Percent Purity 97%