Learn More
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15451656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451656 250 mg 250mg
15431656 1 g 1g
15441656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54833.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56044-12-3 | C8H5ClN2O4S | 260.648 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56044-12-3
Formula molecolare C8H5ClN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 260.648
Numero MDL MFCD07186482
InChI Key LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, pubchem5532, acmc-209lqm, 6-chlorosulfonylquinazoline-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfony
PubChem CID 3162025
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-quinazoline-6-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)NC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 259.97
Percent Purity 97%