Learn More
(2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10391333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10391333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10391333 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42309DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C16H13NOS
Numero MDL MFCD08060522
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
InChI Key IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 267.35
PubChem CID 7537555
Peso formulazione 267.35
Percent Purity 97%