Learn More
(2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10767285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10767285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10767285 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42363DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C16H15ClN2S
Numero MDL MFCD08435866
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI Key REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 302.82
PubChem CID 18525760
Peso formulazione 302.83
Percent Purity 95%