Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10331293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10331293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42304DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS 864068-85-9
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C16H11NOS
Numero MDL MFCD08060521
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl
InChI Key QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 265.33
PubChem CID 7537553
Peso formulazione 265.33
Percent Purity 95%