Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10789573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10789573 1 g 1g
10158182 250 mg 250mg
10163724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10789573 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 502935-47-9
Formula molecolare C16H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 281.329
Numero MDL MFCD07348756
InChI Key KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC Name 2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 281.33
Percent Purity 97%