Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10557304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10557304 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10297822 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10557304 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42303CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-57-1
Formula molecolare C15H10ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 335.82
Numero MDL MFCD08271911
InChI Key AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18525757
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Peso formulazione 335.83
Percent Purity 97%