Learn More
2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15451789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451789 1 g 1g
15461789 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64531.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 324-27-6
Formula molecolare C13H9FN2
Molecular Weight (g/mol) 212.23
Numero MDL MFCD00224358
InChI Key FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
PubChem CID 101259
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Peso formulazione 212.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid